Titanium(IV) oxide sulphate sulphuric acid hydrate
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Titanyl sulphate, Titanium(IV) oxysulphate-sulphuric acid
39591.36 39591.A3
39591.36EA 112 EUR
39591.36 39591.A3
Titanium(IV) oxide sulphate sulphuric acid hydrate
Titanium(IV) oxide sulphate sulphuric acid hydrate
CAS No.: 13825-74-6 Molecular Formula: TiOSO4.xH2O + H2SO4 Physical Form: -10 Mesh Powder UN No.: UN3260 MDL No.: MFCD00011270
Formula: TiOSO₄·xH₂O+H₂SO₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011270
Núm. CAS: 13825-74-6
EINECS: 237-523-0
ADR: 8 II