Tin(II) tartrate hydrate ≥95%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
39604.14 39604.22
39604.14EA 176 EUR
39604.14 39604.22
Tin(II) tartrate hydrate ≥95%
Tin(II) tartrate hydrate
Purity: 95% CAS No.: 815-85-0 Molecular Formula: C4H4O6Sn.xH2O Formula Weight: 266.76(anhy) Physical Form: Powder Sensitivity: Air Sensitive Odour: Odourless MDL No.: MFCD00054358
Formula: C₄H₄O₆Sn·xH₂O
MW: 266,78 g/mol (anhy)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00054358
Núm. CAS: 815-85-0
EINECS: 212-427-1
Índice Merck: 14,8792