Nickel(II) citrate hydrate ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
39634.22
39634.36
39634.22EA
102
EUR
39634.22
39634.36
Nickel(II) citrate hydrate ≥98%
Nickel(II) citrate hydrate
Purity: 98+%
CAS No.: 6018-92-4
Molecular Formula: Ni3(C6H5O7)2.xH2O
Formula Weight: 554.33(anhy)
Physical Form: Powder
UN No.: UN3077
MDL No.: MFCD00054366
Formula:
Ni₃(C₆H₅O₇)₂·xH₂O Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00054366 Núm. CAS: 6018-92-4 EINECS: 227-873-2 ADR: 9,III |