Silver molybdenum oxide ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
39650.01
39650.03
39650.01EA
74.1
EUR
39650.01
39650.03
Silver molybdenum oxide ≥99%
Silver molybdenum oxide
Purity: 99%
CAS No.: 13765-74-7
Molecular Formula: Ag2MoO4
Formula Weight: 375.68
Physical Form: Powder
Density: 6.18
Sensitivity: Light Sensitive
Appearance: Beige
Odour: Odourless
Melting Point: 483°
MDL No.: MFCD00053384
Formula:
Ag₂MoO₄ Pto. de fusión: 483 °C Densidad: 6,18 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00053384 Núm. CAS: 13765-74-7 EINECS: 237-374-1 |