Dihydrogen hexafluorotitanate 60% w/w aqueous solution
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Hexafluorotitanic acid, Hydrogen hexafluorotitanate, Fluorotitanic acid
39736.36
39736.A1
39736.36EA
144
EUR
39736.36
39736.A1
Dihydrogen hexafluorotitanate 60% w/w aqueous solution
Dihydrogen hexafluorotitanate
CAS No.: 17439-11-1
Molecular Formula: H2TiF6
Formula Weight: 163.91
Physical Form: Liquid
Density: 1.69
Odour: Pungent
UN No.: UN2922
MDL No.: MFCD00049647
Formula:
H₂TiF₆ MW: 163.91 g/mol Densidad: 1.69 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00049647 Núm. CAS: 17439-11-1 EINECS: 241-460-4 UN: 2922 ADR: 8 II |