Paladio 5% on strontium carbonate, en polvo, hecha por reducción
Proveedor: Thermo Scientific
39819.04 39819.09 39819.18
39819.04EA 58.8 EUR
39819.04 39819.09 39819.18
Paladio 5% on strontium carbonate, en polvo, hecha por reducción
Palladium
Formula: Pd
MW: 106,420 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00192595
Núm. CAS: 7440-05-3