Platino 0,3% on alumina, en lentejas 2.7-3.3 mm (0.11-0.13 in), hecha por reducción
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Platinium
39826.14 39826.22
39826.14EA 469 EUR
39826.14 39826.22
Platino 0,3% on alumina, en lentejas 2.7-3.3 mm (0.11-0.13 in), hecha por reducción
Platino
CAS No.: 7440-06-4 MDL No.: MFCD00011179
Applications: Selective hydrogenation, gas purifications: e.g. Oxidation of carbon monoxide to carbon dioxide, hydrogen removal from oxygen or carbon dioxide
Formula: Pt
MW: 195.08 g/mol
Pto. Ebullición: 3827
Pto. de fusión: 1769
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011179
Núm. CAS: 7440-06-4
EINECS: 215-691-6
Índice Merck: 12,07689