Nitrite, Ion chromatography standard solution, Specpure®, NO₂- 1000 µg/ml
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
40020.AE
40020.AP
40020.AEEA
164
EUR
40020.AE
40020.AP
Nitrite, Ion chromatography standard solution, Specpure®, NO₂- 1000 µg/ml
Normativas
Estándares aniónicos
Estándares de nitrito
Molecular Formula: NaNO2 in H2O
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00144923