Dióxido de circonio 18% in water estabilizado, colloidal dispersion
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Estabilización: Stabilised with yttria (Y₂O₃) 1,3%
40123.36 40123.A4
40123.36EA 120 EUR
40123.36 40123.A4
Dióxido de circonio 18% in water estabilizado, colloidal dispersion
Dióxido de circonio
stabilized with 1.3% yttrium oxide
CAS No.: 1314-23-4 Molecular Formula: ZrO2/Y2O3 Physical Form: 0.1 Micron Particles in Liquid MDL No.: MFCD00011310
Applications: In ceramic industry
Formula: O₂Zr
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011310
Núm. CAS: 1314-23-4
EINECS: 215-227-2
Índice Merck: 14,10180