Ácido hexacloroplatinico (IV) solución (20% Pt)
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: Hydrogen hexachloroplatinate (IV), Dihydrogen hexachloroplatinate (IV)
40177.NA 40177.NJ
40177.NAEA 516 EUR
40177.NA 40177.NJ
Ácido hexacloroplatinico (IV) solución (20% Pt)
Ácido hexacloroplatinico (IV)
Formula: H₂Cl₆Pt
MW: 409,81 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011330
Núm. CAS: 16941-12-1
EINECS: 241-010-7
UN: 3264
ADR: 8,III
Índice Merck: 14,7526