Cerium molybdenum oxide ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
40210.06 40210.14 40210.22
40210.06EA 85.4 EUR
40210.06 40210.14 40210.22
Cerium molybdenum oxide ≥99%
Cerium molybdenum oxide
Purity: 99% CAS No.: 13454-70-1 Molecular Formula: Ce2(MoO4)3 Formula Weight: 760.05 Physical Form: Powder Odour: Odourless Melting Point: 973° MDL No.: MFCD00798520
Formula: Ce₂(MoO₄)₃
MW: 760,05 g/mol
Pto. de fusión: 973 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00798520
Núm. CAS: 13454-70-1