Potassium fluorosulphate ≥99.5%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
40322.09 40322.18
40322.09EA 181 EUR
40322.09 40322.18
Potassium fluorosulphate ≥99.5%
Potassium fluorosulphate
Purity: 99.5% CAS No.: 13455-22-6 Molecular Formula: FKSO3 Formula Weight: 138.16 Physical Form: Powder/lump Sensitivity: Moisture Sensitive Appearance: White Melting Point: 350° dec. UN No.: UN3260 MDL No.: MFCD00216618
Formula: FKSO₃
MW: 138.16 g/mol
Pto. de fusión: 350 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00216618
Núm. CAS: 13455-22-6
UN: 3260
ADR: 8 II