Silicagel, en gránulos ACS -4+10 Mesh desiccant, con indicador
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
40381.22
40381.36
40381.A4
40381.22EA
59.3
EUR
40381.22
40381.36
40381.A4
Silicagel, en gránulos ACS -4+10 Mesh desiccant, con indicador
Silicagel
CAS No.: 7631-86-9
Physical Form: -4+10 Mesh Granules
Sensitivity: Hygroscopic
pH: 6.0
MDL No.: MFCD00011232
Formula:
SiO₂ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011232 Núm. CAS: 63231-67-4 EINECS: 231-545-4 Índice Merck: 14,8490 |