Triioduro de cerio, ultra seco ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Cerio (III) ioduro, Ioduro de cerio (III)
Ampuled under argon
13641.03 13641.06 13641.14
13641.03EA 128 EUR
13641.03 13641.06 13641.14
Triioduro de cerio, ultra seco ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis)
Triioduro de cerio
Formula: CeI₃
Pto. Ebullición: 1400 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 766 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00049423
Núm. CAS: 7790-87-6
EINECS: 232-228-3
Índice Merck: 14,1999