Potassium hexachlororuthenate(IV) (metal basis) (≥25,3% Ru) ≥99.95%, Premion®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
40399.03
40399.06
40399.03EA
89.4
EUR
40399.03
40399.06
Potassium hexachlororuthenate(IV) (metal basis) (≥25,3% Ru) ≥99.95%, Premion®
Potassium hexachlororuthenate(IV) (metal basis)
Purity: 99.95%
CAS No.: 23013-82-3
Molecular Formula: K2RuCl6
Formula Weight: 391.99
Physical Form: Cystalline Powder
MDL No.: MFCD00050159
Formula:
K₂RuCl₆ MW: 391.99 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00050159 Núm. CAS: 23013-82-3 EINECS: 245-381-6 |