Potassium pentachlororhodate(III) (≥28,2% Rh) ≥99.99% (metals basis), Premion®
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
40409.03
40409.06
40409.03EA
837
EUR
40409.03
40409.06
Potassium pentachlororhodate(III) (≥28,2% Rh) ≥99.99% (metals basis), Premion®
Potassium pentachlororhodate(III)
Purity: 99.99%
CAS No.: 65980-75-8
Molecular Formula: K2RhCl5
Formula Weight: 358.37
Physical Form: Powder
Solubility: Slightly soluble in cold water. Insoluble in alcohol
MDL No.: MFCD00049661
Formula:
K₂RhCl₅ MW: 358,37 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00049661 Núm. CAS: 65980-75-8 EINECS: 265-989-5 |