Chromyl chloride ≥99.99% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Purity: 99.99%
CAS No.: 14977-61-8
Molecular Formula: CrO2Cl2
Formula Weight: 154.90
Physical Form: Liquid
Density: 1.911
Sensitivity: Moisture Sensitive
Odour: Pungent, makes eyes water
Melting Point: -96.5°
Boiling Point: 117°
UN No.: UN1758
MDL No.: MFCD00010951
Applications: Organic oxidations and chlorination, chromium coordination complexes, catalyst for polymerization of olefins
Formula:
CrO₂Cl₂ Pto. Ebullición: 117 °C Pto. de fusión: –96,5 °C Densidad: 1,911 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00010951 Núm. CAS: 14977-61-8 EINECS: 239-056-8 UN: 1758 ADR: 8,I Índice Merck: 14,2248 |