Carbonyl(dihydrido)tris(triphenylphosphine)ruthenium(II) ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
40524.02
40524.04
40524.02EA
147
EUR
40524.02
40524.04
Carbonyl(dihydrido)tris(triphenylphosphine)ruthenium(II) ≥99%
Carbonyl(dihydrido)tris(triphenylphosphine)ruthenium(II)
Purity: 99%
CAS No.: 25360-32-1
Molecular Formula: C55H47OP3Ru
Formula Weight: 917.97
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Moisture and Light Sensitive
Appearance: White
Melting Point: 161-163°
MDL No.: MFCD00015870
Formula:
C₅₅H₄₇OP₃Ru MW: 917,97 g/mol Pto. de fusión: 161…163 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00015870 Núm. CAS: 25360-32-1 |