Neodymium(III) perchlorate hexahydrate 50% (w/w) en solución acuosa, grado reactivo
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
40568.NB 40568.ND
40568.NBEA 91.8 EUR
40568.NB 40568.ND
Neodymium(III) perchlorate hexahydrate 50% (w/w) en solución acuosa, grado reactivo
Neodymium(III) perchlorate hexahydrate
CAS No.: 17522-69-9 Molecular Formula: Nd(ClO4)3.6H2O Formula Weight: 550.68 (442.59anhy) Physical Form: Liquid Odour: Odourless UN No.: UN3211 MDL No.: MFCD00198195
Formula: Nd(ClO₄)₃·6H₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00198195
Núm. CAS: 17522-69-9
EINECS: 236-821-8
UN: 3211
ADR: 5.1,II