Amberlite® IRN-150 ion exchange resin
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Styrene-DVB
40992.36 40992.A3 40992.A9
40992.36EA 72.7 EUR
40992.36 40992.A3 40992.A9
Amberlite® IRN-150 ion exchange resin
Amberlite® IRN-150
Molecular Formula: Styrene-DVB Odour: Odourless MDL No.: MFCD00145822
Applications: Water treatment and purification
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00145822
Núm. CAS: 79956-14-2
Índice Merck: 14,382