Carbonylhydridotris(triphenylphosphine)iridium(I) (≥18,6% Ir)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
CAS No.: 17250-25-8
Molecular Formula: C55H46IrOP3
Formula Weight: 1008.11
Physical Form: Powder
Sensitivity: Moisture Sensitive
Appearance: Pale yellow
Melting Point: 170°
Solubility: Soluble in chloroform and toluene
MDL No.: MFCD00015525
Formula:
C₅₅H₄₆IrOP₃ Pto. de fusión: 170 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00015525 Núm. CAS: 17250-25-8 EINECS: 241-282-7 |