Tellurium(IV) ethoxide ≥85% remainder ethanol, tech.
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
41105.04
41105.09
41105.04EA
152
EUR
41105.04
41105.09
Tellurium(IV) ethoxide ≥85% remainder ethanol, tech.
Tellurium(IV) ethoxide
Purity: 85%
CAS No.: 2017-01-8
Molecular Formula: Te(OC2H5)4
Formula Weight: 307.84
Flash Point: 27°(81°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.52
Sensitivity: Moisture and Light Sensitive
Odour: Alcohol-like
Melting Point:
Formula:
Te(OC₂H₅)₄ MW: 307,84 g/mol Pto. Ebullición: 88…90 °C (2 mmHg) Pto. de fusión: >100 °C (desc.) Densidad: 1,52 Pto. de inflamación: 27 °C (81 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00270937 Núm. CAS: 2017-01-8 UN: 1993 ADR: 3,III |