Fullerene, hydroxylated, C60(OH)n, en polvo
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
41182.MB 41182.MC
41182.MBEA 246 EUR
41182.MB 41182.MC
Fullerene, hydroxylated, C60(OH)n, en polvo
Fullerene, hydroxylated, C60(OH)n
UN No.: UN1325 MDL No.: MFCD06202029
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06202029
UN: 1325
ADR: 4.1,III