Di-sec-butoxyaluminoxytriethoxysilane
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
41210.09
41210.18
41210.30
41210.09EA
56.3
EUR
41210.09
41210.18
41210.30
Di-sec-butoxyaluminoxytriethoxysilane
Di-sec-butoxyaluminoxytriethoxysilane
CAS No.: 68959-06-8
Molecular Formula: C14H33AlO6Si
Formula Weight: 352.48
Flash Point: 46°(115°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.00
Sensitivity: Moisture Sensitive
Appearance: Colourless
Boiling Point:
Formula:
C₁₄H₃₃AlO₆Si MW: 352,48 g/mol Pto. Ebullición: >200 °C Densidad: 1,00 Pto. de inflamación: 46 °C (115 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00053771 Núm. CAS: 68959-06-8 EINECS: 273-392-6 ADR: 3,III |