Cobalt(II)-2-methoxyethoxide 5% (w/v) in 2-methoxyethanol , 99% (metals basis)
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
41237.AC 41237.AE
41237.ACEA 147 EUR
41237.AC 41237.AE
Cobalt(II)-2-methoxyethoxide 5% (w/v) in 2-methoxyethanol , 99% (metals basis)
Cobalt(II)-2-methoxyethoxide
Purity: 99% CAS No.: 142600-61-1 Molecular Formula: C6H14CoO4 Formula Weight: 209.11 Flash Point: 40°(104°F) Physical Form: Liquid Density: 0.96 Sensitivity: Moisture Sensitive Appearance: Dark brown Boiling Point: 124° UN No.: UN1188 MDL No.: MFCD00798554
Formula: C₆H₁₄CoO₄
MW: 209,11 g/mol
Pto. Ebullición: 124 °C
Densidad: 0,96
Pto. de inflamación: 40 °C (104 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00798554
Núm. CAS: 142600-61-1
UN: 1188
ADR: 3,III