Alcohol polivinílico, M.W. ∼ 57,000-66,000 86-89%, medium molecular weight, hydrolysed
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
41239.14
41239.22
41239.36
41239.14EA
25.2
EUR
41239.14
41239.22
41239.36
Alcohol polivinílico, M.W. ∼ 57,000-66,000 86-89%, medium molecular weight, hydrolysed
Alcohol polivinílico
CAS No.: 9002-89-5
Molecular Formula: [-CH2CH(OH)-]n
Physical Form: Powder
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00081922
Formula:
[-CH₂CH(OH)-]n Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00081922 Núm. CAS: 9002-89-5 |