Alcohol polivinílico, M.W. ∼ 88,000-97,000 87-89%, high molecular weight, hydrolysed
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
PVOH, PVA, Mowiol®
41240.14
41240.22
41240.36
41240.14EA
25.9
EUR
41240.14
41240.22
41240.36
Alcohol polivinílico, M.W. ∼ 88,000-97,000 87-89%, high molecular weight, hydrolysed
Alcohol polivinílico
CAS No.: 9002-89-5
Molecular Formula: [-CH2CH(OH)-]n
Physical Form: Solid
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00081922
Formula:
[-CH₂CH(OH)-]n Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00081922 Núm. CAS: 9002-89-5 |