Alcohol polivinílico, M.W. ∼ 10,000-26,000 98-99%, low molecular weight, hydrolysed
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
41241.14
41241.22
41241.36
41241.14EA
23.5
EUR
41241.14
41241.22
41241.36
Alcohol polivinílico, M.W. ∼ 10,000-26,000 98-99%, low molecular weight, hydrolysed
Alcohol polivinílico
Purity: 98-99%
CAS No.: 9002-89-5
Molecular Formula: [-CH2CH(OH)-]n
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00081922
Formula:
[-CH₂CH(OH)-]n Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00081922 Núm. CAS: 9002-89-5 |