Tetramethylammonium hydrogen phthalate ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
41360.14 41360.22
41360.14EA 68 EUR
41360.14 41360.22
Tetramethylammonium hydrogen phthalate ≥99%
Tetramethylammonium hydrogen phthalate
Purity: 99+% CAS No.: 79723-02-7 Molecular Formula: C12H17NO4 Formula Weight: 239.27 Physical Form: Crystalline Melting Point: 148-150° UN No.: UN2811 MDL No.: MFCD00216634
Applications: In electrolyte formulations
Formula: C₁₂H₁₇NO₄
MW: 239,27 g/mol
Pto. de fusión: 148…150 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00216634
Núm. CAS: 79723-02-7
EINECS: 416-900-5
ADR: 6.1,III