Octadecylamine hydrochloride
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Octadecan-1-amine hydrochloride, Stearylamine Hydrochloride
41378.06
41378.14
41378.06EA
47.7
EUR
41378.06
41378.14
Octadecylamine hydrochloride
Octadecylamine hydrochloride
CAS No.: 1838-08-0
Molecular Formula: CH3(CH2)17NH2.HCl
Formula Weight: 305.97
Physical Form: Powder
Melting Point: 160°
MDL No.: MFCD00042018
Formula:
C₁₈H₃₉N Pto. de fusión: 160 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00042018 Núm. CAS: 1838-08-0 EINECS: 217-410-2 |