Chlorhexidine gluconate 20% (w/v) en solución acuosa, no estéril
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
1,1'-Hexamethylenebis[5-(4-chlorophenyl)biguanide] digluconate, Peridex, 1,1'-Hexamethylenebis[5-(p-chlorophenyl)biguanide] (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanoic acid(1:2), Chlorhexidine digluconate
41385.AC
41385.AE
41385.AP
41385.AY
41385.ACEA
41.5
EUR
41385.AC
41385.AE
41385.AP
41385.AY
Chlorhexidine gluconate 20% (w/v) en solución acuosa, no estéril
Chlorhexidine gluconate
CAS No.: 18472-51-0
Molecular Formula: C22H30Cl2N10.2C6H12O7
Formula Weight: 897.76
Physical Form: Liquid
Density: 1.06
Sensitivity: Light Sensitive
Appearance: Colourless
MDL No.: MFCD00083599
Formula:
C₂₈H₄₄Cl₂N₁₀O₇S Densidad: 1,06 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00083599 Núm. CAS: 18472-51-0 EINECS: 242-354-0 |