Carbonato de plata ∼ 0,7 mmole Ag₂CO₃/g on Celite
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
18202.W5 18202.W9
18202.W5EA 236 EUR
18202.W5 18202.W9
Carbonato de plata ∼ 0,7 mmole Ag₂CO₃/g on Celite
Carbonato de plata
∼0.7 mmole Ag₂CO₃/g reagent
CAS No.: 534-16-7 Molecular Formula: Ag2CO3/Celite Physical Form: Powder Sensitivity: Light Sensitive Odour: Odourless MDL No.: MFCD00003403
Oxidizing agent for alcohols, diols/triols, hydroquinones, and amines.
Formula: CAg₂O₃
MW: 275.75 g/mol
Pto. de fusión: 210…218 °C
Densidad: 5.65 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003403
Núm. CAS: 534-16-7
EINECS: 208-590-3
UN: 3077
ADR: 9 III
Índice Merck: 12,08650