1-(tert-Butyldimethylsilyl)imidazole ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1-(tert-Butyldimethylsilyl)-1H-imidazole
41462.03
41462.06
41462.14
41462.03EA
64.7
EUR
41462.03
41462.06
41462.14
1-(tert-Butyldimethylsilyl)imidazole ≥97%
1-(tert-Butyldimethylsilyl)imidazole
Purity: 97%
CAS No.: 54925-64-3
Molecular Formula: C9H18N2Si
Formula Weight: 182.34
Flash Point: 99°(210°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.94
Refractive Index: 1.4805
Sensitivity: Moisture Sensitive
Boiling Point: 247-250°
MDL No.: MFCD00011682
Formula:
C₉H₁₈N₂Si MW: 182.34 g/mol Pto. Ebullición: 247…250 °C Densidad: 0.94 Pto. de inflamación: 99 °C (210 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011682 Núm. CAS: 54925-64-3 EINECS: 259-398-1 |