4,4'-Diaminobiphenyl-2,2'-disulphonic acid hydrate, (∼30% H₂O)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
41472.14
41472.22
41472.14EA
67.5
EUR
41472.14
41472.22
4,4'-Diaminobiphenyl-2,2'-disulphonic acid hydrate, (∼30% H₂O)
4,4'-Diaminobiphenyl-2,2'-disulphonic acid hydrate
CAS No.: 117-61-3
Molecular Formula: C12H12N2O6S2.xH2O
Formula Weight: 344.36(anhy)
Physical Form: Powder
Appearance: Dark purple
MDL No.: MFCD00041885
Formula:
C₁₂H₁₂N₂O₆S₂·xH₂O Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00041885 Núm. CAS: 117-61-3 EINECS: 204-200-0 |