Cobalt(II) Phthalocyanine
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Cobalt(II) phthalocyanine, Phthalocyanine Cobalt(II), 29H,31H-Phthalocyanine, cobalt complex
41496.03 41496.06 41496.14
41496.03EA 41.2 EUR
41496.03 41496.06 41496.14
Cobalt(II) Phthalocyanine
Cobalt(II) Phthalocyanine
CAS No.: 3317-67-7 Molecular Formula: C32H16N8Co Formula Weight: 571.47 Physical Form: Powder Appearance: Dark blue to purple Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010718
Formula: C₃₂H₁₆CoN₈
MW: 571,47 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010718
Núm. CAS: 3317-67-7
EINECS: 222-012-7