Polyethylene glycol monomethyl ether, M.W. 550
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
41561.22 41561.36
41561.22EA 59.9 EUR
41561.22 41561.36
Polyethylene glycol monomethyl ether, M.W. 550
Polyethylene glycol monomethyl ether
CAS No.: 9004-74-4 Molecular Formula: CH3(OCH2CH2)nOH Flash Point: 110°(230°F) Physical Form: Viscous liquid Density: 1.10 Appearance: Colourless to pale yellow Melting Point: 18-20° MDL No.: MFCD00084416
Formula: CH₃(OCH₂CH₂)nOH
Pto. de fusión: 18…20 °C
Densidad: 1,10
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00084416
Núm. CAS: 9004-74-4