Polyethylene glycol monomethyl ether, M.W. 750
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: Methoxypolyethylene glycols, Methoxy poly(ethylene glycol), PEG MME, Poly(ethylene glycol) methyl ether, mPEG, Methoxypolyethylene glycols-average M.W. 1000, m-PEG-OH
41562.22 41562.36
41562.22EA 55.1 EUR
41562.22 41562.36
Polyethylene glycol monomethyl ether, M.W. 750
Polyethylene glycol monomethyl ether
CAS No.: 9004-74-4 Molecular Formula: CH3(OCH2CH2)nOH Flash Point: 110°(230°F) Physical Form: Low melting solid Density: 1.10 Appearance: Colourless to pale yellow Melting Point: 28-32° MDL No.: MFCD00084416
Formula: CH₃(OCH₂CH₂)nOH
Pto. de fusión: 28…32 °C
Densidad: 1,10
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00084416
Núm. CAS: 9004-74-4