Polyethylene glycol monomethyl ether, M.W. 1900
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
41563.22 41563.36
41563.22EA 65.6 EUR
41563.22 41563.36
Polyethylene glycol monomethyl ether, M.W. 1900
Polyethylene glycol monomethyl ether
CAS No.: 9004-74-4 Molecular Formula: CH3(OCH2CH2)nOH Flash Point: 110°(230°F) Physical Form: Solid mass Appearance: White to pale yellow Melting Point: 52° MDL No.: MFCD00084416
Formula: CH₃(OCH₂CH₂)nOH
Pto. de fusión: 52 °C
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00084416
Núm. CAS: 9004-74-4