Polyvinylpyrrolidone cross-linked
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
Polyvinylpolypyrrolidone, N-Vinyl-2-Pyrrolidone
41631.22
41631.36
41631.22EA
66.7
EUR
41631.22
41631.36
Polyvinylpyrrolidone cross-linked
Polyvinylpyrrolidone cross-linked
CAS No.: 25249-54-1
Molecular Formula: (C6H9NO)n
Physical Form: Powder
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point:
Formula:
C₆H₉NO MW: 111.144 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00149016 Núm. CAS: 25249-54-1 |