Poly(styrene sulphonic acid)sodium salt, M.W. 70,000
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
Poly(sodium-p-styrenesulphonate)
41688.18
41688.30
41688.18EA
66.6
EUR
41688.18
41688.30
Poly(styrene sulphonic acid)sodium salt, M.W. 70,000
Poly(styrene sulphonic acid)sodium salt
CAS No.: 25704-18-1
Molecular Formula: [-CH2CH(C6H4)SO3Na)-]n
Physical Form: Powder
MDL No.: MFCD00084449
Formula:
[-CH₂CH(C₆H₄)SO₃Na)-]n Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00084449 Núm. CAS: 25704-18-1 |