Styrene-4-sulphonic acid sodium salt
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Sodium 4-vinylbenzenesulphonate, 4-Vinylbenzenesulphonic acid sodium salt, Sodium-p-styrenesulphonate, p-Styrenesulphonic acid sodium salt
41690.18
41690.30
41690.18EA
60.7
EUR
41690.18
41690.30
Styrene-4-sulphonic acid sodium salt
Styrene-4-sulphonic acid sodium salt
CAS No.: 2695-37-6
Molecular Formula: C8H7NaO3S
Formula Weight: 206.19
Physical Form: Powder
Appearance: White
Beilstein Reference: 3575931
MDL No.: MFCD00013379
Formula:
C₈H₇NaO₃S Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00013379 Núm. CAS: 2695-37-6 EINECS: 220-266-3 |