Naphthalene-1,3,6-trisulphonic acid trisodium salt hydrate
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 1,3,6-Naphthalenetrisulphonic acid, trisodium salt hydrate
41715.22 41715.36
41715.22EA 47.1 EUR
41715.22 41715.36
Naphthalene-1,3,6-trisulphonic acid trisodium salt hydrate
Naphthalene-1,3,6-trisulphonic acid trisodium salt hydrate
CAS No.: 123409-01-8 Molecular Formula: C10H5Na3O9S3.xH2O Formula Weight: 434.31(anhy) Physical Form: Powder MDL No.: MFCD00149263
Formula: C₁₀H₅Na₃O₉S₃·xH₂O
MW: 434.31 g/mol (anhy)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149263
Núm. CAS: 123409-01-8
EINECS: 225-962-0