Hexane-1,6-bis(tri-n-butylammonium) dihydroxide 20% (w/w) en solución acuosa
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Bisquat dihydroxide, N,N,N,N',N',N'-Hexa-n-butylhexamethylenediammonium dihydroxide
41725.AD
41725.AK
41725.K2
41725.ADEA
77.7
EUR
41725.AD
41725.AK
41725.K2
Hexane-1,6-bis(tri-n-butylammonium) dihydroxide 20% (w/w) en solución acuosa
Hexane-1,6-bis(tri-n-butylammonium) dihydroxide
CAS No.: 69762-88-5
Molecular Formula: C30H68N2O2
Formula Weight: 488.87
Physical Form: Liquid
UN No.: UN3267
MDL No.: MFCD00216633
Formula:
C₃₀H₆₈N₂O₂ MW: 488,87 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00216633 Núm. CAS: 69762-88-5 UN: 3267 ADR: 8,III |