Humic acid sodium salt 50 - 60% (as humic acid), tech.
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
Sodium bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2,3-dicarboxylate
41748.22
41748.36
41748.22EA
71.3
EUR
41748.22
41748.36
Humic acid sodium salt 50 - 60% (as humic acid), tech.
Humic acid sodium salt
Purity: 50-60%
CAS No.: 68131-04-4
Physical Form: Powder
Appearance: Black
Melting Point:
Formula:
C₉H₈Na₂O₄ Pto. de fusión: >300 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00135560 Núm. CAS: 68131-04-4 EINECS: 268-608-0 Índice Merck: 14,4752 |