Paladio 5% on alumina, en lentejas 3 mm
Proveedor: Thermo Scientific
41825.14
41825.22
41825.06
41825.14EA
483
EUR
41825.14
41825.22
41825.06
Paladio 5% on alumina, en lentejas 3 mm
Palladium
CAS No.: 7440-05-3
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD03613602
Applications: Hydrogen removal "getter"
Formula:
Pd MW: 106,420 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011167 Núm. CAS: 7440-05-3 |