Bismuth tungsten oxide ≥99.9% (metals basis)
Proveedor: Thermo Scientific
41854.14
41854.22
41854.14EA
160
EUR
41854.14
41854.22
Bismuth tungsten oxide ≥99.9% (metals basis)
Bismuth tungsten oxide
Purity: 99.9%
CAS No.: 13595-87-4
Molecular Formula: Bi2(WO4)3
Formula Weight: 1161.48
Physical Form: -200 Mesh Powder
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00046190
Formula:
Bi₂(WO₄)₃ MW: 1161,48 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00046190 Núm. CAS: 13595-87-4 EINECS: 237-033-7 |