Strontium tungsten oxide ≥99.9% (metals basis)
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
41899.14 41899.22
41899.14EA 105 EUR
41899.14 41899.22
Strontium tungsten oxide ≥99.9% (metals basis)
Strontium tungsten oxide
Purity: 99.9% CAS No.: 13451-05-3 Molecular Formula: O4SrW Formula Weight: 335.46 Physical Form: -200 Mesh Powder Density: 6.187 Appearance: White Odour: Odourless MDL No.: MFCD00049562
Formula: O₄SrW
MW: 335,46 g/mol
Densidad: 6,187
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00049562
Núm. CAS: 13451-05-3
EINECS: 236-617-9