Aluminum acrylate
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
42003.06 42003.14 42003.22
42003.06EA 57.6 EUR
42003.06 42003.14 42003.22
Aluminum acrylate
Aluminum acrylate
CAS No.: 15743-20-1 Molecular Formula: Al(H2C=CHCOO)3 Formula Weight: 243.17 Physical Form: Powder Sensitivity: Air and Moisture Sensitive MDL No.: MFCD00078421
Formula: Al(H₂C=CHCOO)₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00078421
Núm. CAS: 15743-20-1
EINECS: 239-836-8