Eicosanedioic acid
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
Icosanedioic acid
42004.04
42004.09
42004.18
42004.30
42004.04EA
50.7
EUR
42004.04
42004.09
42004.18
42004.30
Eicosanedioic acid
Eicosanedioic acid
CAS No.: 2424-92-2
Molecular Formula: C20H38O4
Formula Weight: 342.52
Physical Form: Powder
Melting Point: 127°
MDL No.: MFCD00059627
Formula:
C₂₀H₃₈O₄ Pto. de fusión: 127 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00059627 Núm. CAS: 2424-92-2 |