(1,5-Cyclooctadiene)(pyridine)(tricyclohexylphosphine)iridium(I) hexafluorophosphate ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
(Tricyclohexylphosphine)(1,5-cyclooctadiene)(pyridine)iridium(I)hexafluorophosphate, CRABTREE'S CATALYST, (1,5-Cyclooctadiene)(pyridine)(tricyclohexylphosphine)-iridium(I) hexafluorophosphate, (Tricyclohexylphosphine)(1,5-cyclooctadiene)(pyridine)iridium (I) hexafluorophosphate, Crabtree's Catalyst
Purity: 99%
CAS No.: 64536-78-3
Molecular Formula: C31H50F6IrNP2
Formula Weight: 804.89
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Moisture Sensitive
Melting Point: 175° dec.
Solubility: Slightly soluble in acetone, dichloromethane, ethanol, diethyl ether
MDL No.: MFCD00075097
Formula:
C₃₁H₅₀F₆IrNP₂ MW: 804,90 g/mol Pto. de fusión: 175 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00075097 Núm. CAS: 64536-78-3 |